Learn More
Propiolato de terc-butil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497927 1 g 1 g
15407937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51048.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13831-03-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13831-03-3
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00060100
Clave InChI XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl propiolate, propiolic acid tert-butyl ester, t-butyl propiolate, 2-propynoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-acetylene, tert-butyl propalate, tert-butyl propargylate, acmc-209chj, tert-butyl propiolate #
PubChem CID 543038
Nombre IUPAC prop-2-inoato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl propiolate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 0.919
Punto de ebullición 52°C to 53°C (27 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Fórmula lineal HC≡CCO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.418
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1747175
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%