Learn More
Éter propargil terbutílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400348 5 g 5 g
15410348 25 g 25 g
15420348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53480.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16314-18-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16314-18-4
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD07368651
Clave InChI QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172302
Nombre IUPAC 2-metil-2-prop-2-inoxipropano
SMILES CC(C)(C)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl propargyl ether
Densidad 0.835
Punto de ebullición 119°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Fórmula lineal HC≡CCH2OC(CH3)3
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sinónimo tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl propargyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-prop-2-ynoxypropane