Learn More
Pivalato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490158 5 g 5 g
15400168 25 g 25 g
15410168 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53395.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16474-43-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
tert-Butyl pivalate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El pivalato de terc-butilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16474-43-4
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD01861974
Clave InChI VXHFNALHLRWIIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519272
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl pivalate
Densidad 0.813
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación >62°C (144°F)
Fórmula lineal (CH3)3CCO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.392
Cantidad 5 g
Sinónimo tert-butyl pivalate, tert-butyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl, 1,1-dimethylethyl ester, di-tert-butylcarboxylic acid, 2,2-dimethylpropanoic acid tert-butyl ester, 2,2-dimethyl-propionic acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, propanoic acid,2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 98%