Learn More
Éter fenílico terbutílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403757 250 mg 250 miligramos
11322789 1 g 1 g
11332789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27689.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6669-13-2
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00049018
Clave InChI PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
PubChem CID 81179
Nombre IUPAC (2-metilpropan-2-il)oxibenceno
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl phenyl ether
Densidad 0.924
Punto de ebullición 184°C
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%