Learn More
Carbonato de terc-butilfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Phenyl Carbonate |
| CAS | 6627-89-0 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid tert-Butyl Phenyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Phenyl Carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, NSC 60248, Phenyl tert-Butyl Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de fenil terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |