Learn More
Carbonato de terc-butilo fenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955151 25 g Frasco de vidrio 25 g
11965151 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154390250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6627-89-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6627-89-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008804
Clave InChI UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
Nombre IUPAC carbonato de fenil terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl phenyl carbonate
Color Incolora
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 83.0°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4805
Cantidad 25 g
Fieser 05,86
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión