Learn More
Carbonato de fenil terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477368 25 g 25 g
15487368 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60867.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6627-89-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-Butyl phenyl carbonate is used in determination of octanol-water partition coefficients by microemulsion electrokinetic chromatography. It is also used in the synthesis of 2-nitroindoles and as a reagent for mono-Boc protection of α,ω-diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de fenil terc-butilo se utiliza en la determinación de los coeficientes de partición octanol-agua mediante cromatografía electrocinética de microemulsión. También se utiliza en la síntesis de 2-nitroindoles y como reactivo para la protección mono-Boc de las α,ω-diaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6627-89-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008804
Clave InChI UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
Nombre IUPAC carbonato de fenil terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl phenyl carbonate
Densidad 1.05
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Fórmula lineal (CH3)3COCOOC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 2361602
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%