Learn More
Peroxibenzoato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453617 500 g 500 g
11463950 25 g 25 g
11443617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17373.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70€
    78.65€ / 500 g
    Ahorro 9.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-Butyl peroxybenzoate was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during  grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene and in preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se empleó el peroxibenzoato de terc-butilo como polimerización y catalizador de entrecruzamiento. También fue empleado como iniciador durante el injerto de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (TEMPO)-4-oxiacetamida-(3 propiltrietoxisilano) en poli(ethileno co-octeno, y en la preparación de películas finas de poli(ciclohexil metacrilato) conformadas a través de deposición química de vapor iniciada.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, éster y cetonas. Insoluble en agua. 
Notas
Almacenado y transportado como una mezcla con sólidos inertes y como una pulpa solvente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-45-9
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00008802
Clave InChI GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
Nombre IUPAC terc-butil bencenocarboperoxoato
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl peroxybenzoate
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 1.042
Punto de ebullición 75°C to 76°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.499
Cantidad 500 g
Número UN UN3103
Beilstein 1342734
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,ester,and ketones. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate