Learn More
Tert-butilo peroxiacetato, solución al 50 % en alcohol mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10758922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
10758922 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10758922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349862500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl peroxyacetate
Color Sin designar
Nombre de nota 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 107-71-1, 64742-48-9
Fórmula molecular C6H12O3
Número MDL MFCD00048240
Sinónimo tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs
Clave InChI SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OOC(C)(C)C
Nombre IUPAC tert-butilo etaneperoxoato
Peso molecular (g/mol) 132.159
PubChem CID 61019
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 49 to 51%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.