Learn More
Perbenzoato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30329152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329152 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB116620500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Perbenzoate
CAS 614-45-9
Fórmula molecular C11H14O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzoyl tert-butyl peroxide, CP 02, CP 02 (catalyst), Chaloxyd TBPB, Chaloxyd, TBPB-HA-M 1, Esperox 10, Interox TBPB-HA-M 1, Kayabutyl B, LQ-TBPB, Link-Cup, TBPB, Luperox P, Luperox PXL, NSC 674, Norox TBPB, Perbutyl Z, TBPB, TBPB-HA-M 1, TBPB-HA-M 3, TC 5, TC 5 (vulcanizer), Trigonox 93, Trigonox C, Trigonox C 50D, V 73, t-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl benzoyl peroxide, tert-Butyl peroxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC terc-butil bencenocarboperoxoato
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943