Learn More
oxobutirato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Oxobutyrate |
| CAS | 1694-31-1 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | tert-Butyl Ester Acetoacetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Acetoacetate, 3-Oxobutanoic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid tert-Butyl Ester, NSC 42869, tert-Butyl 3-Oxobutanoate, tert-Butyl 3-Oxobutyrate, tert-Butyl Acetoacetate, tert-Butyl Acetylacetate, tert-Butyl Acetylacetonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butilo 3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |