Learn More
Nitrito terc-butilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382897 25 g 25 g
11392897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16135.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
tert-Butyl nitrite is employed as a reagent for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes. It plays an important role in photocatalyzed conversion of aryl and heteroarylamines to selenides. It finds application in the preparation of aryl azides from aryl amines. It is also useful for radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes and source of nitric oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El nitrito de terc-butilo se emplea como reactivo para la diazotización y nitrosación de alcoholes, tioles, aminas y cicloalcanos. Desempeña un papel importante en la conversión fotocatalizada de arilo y heteroarilaminas a seleniuros. Participa en la preparación de azidas de arilo a partir de aminas de arilo. También es útil para las reacciones multifuncionales radicalarias de alquenos alifáticos y es fuente de óxido nítrico.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, cloroformo, alcohol y disulfuro de carbono. Ligeramente miscible con agua. No miscible con glicerol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-80-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00002055
Clave InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
Nombre IUPAC nitrito de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)ON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl nitrite
Densidad 0.867
Punto de ebullición 61°C to 63°C
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.369
Cantidad 25 g
Número UN UN2351
Beilstein 1209339
Índice Merck 14,1583
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,chloroform,alcohol and carbon disulfide. Slightly miscible with water. Immiscible with glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl nitrite