Learn More
Nitrito de terc-butilo, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985161 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10702071 100 g Frasco de vidrio 100 g
10452791 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216220025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-80-7
Clave InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
Nombre IUPAC nitrito de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)ON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl nitrite
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 61.0°C to 63.0°C
Temperatura de inflamación −10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C4H9NO2
Fórmula lineal (CH3)3CNO2
Índice de refracción 1.3670 to 1.3700
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,382
Fieser 07,48
Índice Merck 15,1586
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.