Learn More
Nitrito de terc-butilo, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10452791 500 g Frasco de vidrio 500 g
10702071 100 g Frasco de vidrio 100 g
11985161 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216225000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-80-7
Clave InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
PubChem CID 10906
Nombre IUPAC nitrito de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)ON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl nitrite
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 61.0°C to 63.0°C
Temperatura de inflamación −10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9NO2
Fórmula lineal (CH3)3CNO2
Índice de refracción 1.3670 to 1.3700
Cantidad 500 g
Peso molecular (g/mol) 103.121
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.