Learn More
N-tosiloxicarbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-Tosyloxycarbamate |
| CAS | 105838-14-0 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methylbenzenesulfonic Acid [(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]azanyl Ester, (p-Tolylsulfonyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester, [[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 287.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0827 |