Learn More
N-(propan-2-il)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-(Propan-2-yl)carbamate |
| CAS | 51170-55-9 |
| Fórmula molecular | C8H17NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1259 |