Learn More
N-hidroxicarbamato de terc-butilo, 98+%
Código de producto. 15129233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15129233 25 g Frasco de vidrio 25 g
10616154 1 g Frasco de vidrio 1 g
10266500 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15129233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209870250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36016-38-3
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002107
Clave InChI DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
Nombre IUPAC terc-Butilo N-hidroxicarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-hydroxycarbamate
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 53.0°C to 57.0°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HONHCO2C(CH3)3
Cantidad 25 g
Beilstein 03,IV,168
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación