Learn More
N-(diaminometilideno)carbamato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30423945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423945 5 g 5 g
30415019 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2045835G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Fórmula molecular C6H13N3O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
Nombre IUPAC N-carbamimidoilcarbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 159.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1008