Learn More
N-(diaminometilideno)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate |
| CAS | 219511-71-4 |
| Fórmula molecular | C6H13N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N |
| Nombre IUPAC | N-carbamimidoilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1008 |