Learn More
N-(diaminometilideno)carbamato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30423837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423837 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30423837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2045831G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Fórmula molecular C6H13N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
Nombre IUPAC N-carbamimidoilcarbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 159.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1008