Learn More
N-(benciloxi)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-(Benzyloxy)carbamate |
| CAS | 79722-21-7 |
| Fórmula molecular | C12H17NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | tert-Butyl Benzyloxycarbamate, (Phenylmethoxy)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl [(Phenylmethyl)oxy]carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzylhydroxylamine, N-Boc-O-benzylhydroxylamine, tert-Butyl (Benzyloxy)carbamate, tert-Butyl N-Benzyloxycarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-15-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)NOCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (benciloxi)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.12 |