Learn More
Tert-butil N-alilcarbamato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321929 10 g 10 g
11331929 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26014.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
tert-Butyl N-allylcarbamate is used in the synthesis of isoxazolidines. Synthesis of 5-substituted thiazolidin-2-ones is from the reaction of xanthates and tert-butyl N-allylcarbamates .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El tert-butil N-alilcarbamato se utiliza en la síntesis de isoxazolidinas. La síntesis de las tiazolidina-2-onas 5-sustituidas proviene de la reacción de xantatos y tert-butil N-alilcarbamatos .
Solubilidad
No es soluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78888-18-3
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00191870
Clave InChI AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
Nombre IUPAC tert-butil N-prop-2-enilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-allylcarbamate
Punto de fusión 34°C to 39°C
Punto de ebullición 48°C to 50°C (1mmHg)
Fórmula lineal H2C=CHCH2NHCO2C(CH3)3
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Densidad 0.938
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%