Learn More
terc-butilo N-[(5-bromo-2-tienil)metil]carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10681873 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10672665 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10681873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00599DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 215183-27-0
Fórmula molecular C10H14BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 292.191
Número MDL MFCD03659715
Clave InChI CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
PubChem CID 2779810
Nombre IUPAC terc-butilo N-[(5-bromotiofen-2-il)metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 97%