Learn More
terc-Butil N-(4-formilbencil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10682015 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10563003 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082504 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07448CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 156866-52-3
Fórmula molecular C13H17NO3
Peso molecular (g/mol) 235.283
Clave InChI HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
PubChem CID 2794832
Nombre IUPAC terc-Butil N-[(4-formilfenil)metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Porcentaje de pureza 97%