Learn More
Terc-butilo N-[4-(aminometil)fenil]carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10645155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10645155 10 g 10 g
10136942 250 mg 250 miligramos
10390773 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10645155 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01028EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 220298-96-4
Fórmula molecular C12H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 222.29
Número MDL MFCD02183573
Clave InChI URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
PubChem CID 2794659
Nombre IUPAC Terc-butilo N-[4-(aminometil)fenil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%