Learn More
Terc-butilo N-[4-(aminometil)fenil]carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.29 |
| Porcentaje de pureza | 97% |