Learn More
terc-Butilo-N-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782443 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582422 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366350050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 330793-01-6 | Molecular Formula: C17H26BNO4 | Molecular Weight: 319.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330793-01-6
Fórmula molecular C17H26BNO4
Peso molecular (g/mol) 319.21
Número MDL MFCD02179439
Clave InChI HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino phenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylcarbamate
PubChem CID 2734617
Nombre IUPAC terc-butilo-N-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Punto de fusión 166°C to 169°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación