Learn More
terc-butilo N-(3-tienil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10497982 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10120722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10497982 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00092CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19228-91-2
Fórmula molecular C9H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 199.268
Número MDL MFCD01928808
Clave InChI PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
PubChem CID 736476
Nombre IUPAC terc-butilo N-tiofen-3-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.27
Porcentaje de pureza 97%