Learn More
terc-Butil N-(3-formilbencil)carbamato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10310893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10310893 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10503073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265334 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10310893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07494CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 170853-04-0
Fórmula molecular C13H17NO3
Peso molecular (g/mol) 235.283
Clave InChI JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794834
Nombre IUPAC terc-Butil N-[(3-formilfenil)metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Porcentaje de pureza 90%