Learn More
N-[3-(clorosulfonil)propil]carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-[3-(Chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| CAS | 1196153-59-9 |
| Fórmula molecular | C8 H16 Cl N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(chlorosulfonyl)propyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-5-4-6-15(9,12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | N-(3-clorosulfonilpropil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.735 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0489 |