Learn More
Tert-butil N-(2-cianoetil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10160992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160992 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10079481 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10160992
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge SPB08399EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 53588-95-7
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD02180880
Clave InChI NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
PubChem CID 2735664
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-cianoetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%