Learn More
N-{2-[2-Amino-4-(trifluorometil)anilino]etil}carbamato terbutílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10502282 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10502282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00453DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
CAS 215655-42-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C14H20F3N3O2
Fórmula lineal CF3C6H3(NH2)NH(CH2)2NHC(O)OC(CH3)3
Número MDL MFCD00728760
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethylcarbamate, tert-butyl-n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl tert-butoxy carboxamide, maybridge1_000225, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, t-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethylcarbamate
Clave InChI LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Nombre IUPAC N-[2-[2-amino-4-(trifluorometil)anilino]etil]carbamato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 319.328
PubChem CID 2773437
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.33
Porcentaje de pureza 95%