Learn More
N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidil)-1-oxo-isoindolin-4-il]carbamato de terc-butilo, Mikromol
Código de producto. 30458125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30458125 25 mg
1 options
Código de producto. 30458125 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidil)-1-oxo-isoindolin-4-il]carbamato de terc-butilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate
CAS 1537890-74-6
Nombres de analitos o componentes tert-Butyl N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbamic acid, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), tert-Butyl (2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)carbamate, tert-butyl N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-isoindolin-4-yl]carbam
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O5/c1-18(2,3)26-17(25)19-12-6-4-5-10-11(12)9-21(16(10)24)13-7-8-14(22)20-15(13)23/h4-6,13H,7-9H2,1-3H3,(H,19,25)(H,20,22,23)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Nombre IUPAC N-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-3H-isoindol-4-il]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 359.376
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.148 g/mol