Learn More
N-[2-[2-(6-clorohexiloxi)etoxi]etil]carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-[2-[2-(6-chlorohexyloxy)ethoxy]ethyl]carbamate |
| CAS | 920264-35-3 |
| Fórmula molecular | C15H30ClNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[2-[2-[(6-Chlorohexyl)oxy]ethoxy]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30ClNO4/c1-15(2,3)21-14(18)17-9-11-20-13-12-19-10-7-5-4-6-8-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-(6-clorohexoxi)etoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1863 |