Learn More
N-[(1S,2S)-1-Bencil-3-[(terc-butoxicarbonilamino)-[[4-(2-piridil)fenil]metil]amino]-2-hidroxipropil]carbamato de terc-butilo, Mikromol™
Código de producto. 30049304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049304 100 mg 100 miligramos
30051389 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3514.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(1S,2S)-1-Bencil-3-[(terc-butoxicarbonilamino)-[[4-(2-piridil)fenil]metil]amino]-2-hidroxipropil]carbamato de terc-butilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Bis-Boc Atazanavir
CAS 198904-86-8
Nombres de analitos o componentes Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Bis-Boc Atazanavir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H42 N4 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo tert-Butyl N-[(1S,2S)-1-benzyl-3-[(tert-butoxycarbonylamino)-[[4-(2-pyridyl)phenyl]methyl]amino]-2-hydroxy-propyl]carbamate, 2-[(2S,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-hydrazinecarboxylic acid-1,1-dimethylethyl ester, Hydrazinecarboxylic acid, 2-[3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl 2-[(2S,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinecarboxylate, Atazanavir Sulfate Impurity J, Atazanavir Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C32H42N4O5/c1-31(2,3)40-29(38)34-27(20-23-12-8-7-9-13-23)28(37)22-36(35-30(39)41-32(4,5)6)21-24-15-17-25(18-16-24)26-14-10-11-19-33-26/h7-19,27-28,37H,20-22H2,1-6H3,(H,34,38)(H,35,39)/t27-,28-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[[(2S,3S)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutil]-[(4-piridin-2-ilfenil)metil]amino]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 562.7
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.3155 g/mol