Learn More
N-((1S)-1-bencil-3-cloro-2-oxopropil)carbamato de terc-butilo, Mikromol™
Description
N-((1S)-1-bencil-3-cloro-2-oxopropil)carbamato de terc-butilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate |
| CAS | 102123-74-0 |
| Nombres de analitos o componentes | tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H20 Cl N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, N-Boc phenylalanyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-12(13(18)10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-4-cloro-3-oxo-1-fenilbutan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Show More |