Learn More
terc-Butilo N-[(1-bencilo-4-piperidinil)metil]carbamato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10085212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10085212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10126772 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00974DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 173340-23-3
Fórmula molecular C18H28N2O2
Peso molecular (g/mol) 304.434
Número MDL MFCD04123925
Clave InChI SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2824066
Nombre IUPAC terc-butilo N-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.43
Porcentaje de pureza 95%