Learn More
Metilcarbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Methylcarbamate |
| CAS | 16066-84-5 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (tert-Butoxycarbonyl)methylamine, Methylcarbamic Acid tert-butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)methylamine, N-Methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-methylcarbamate, Methyl Carbamic Acid tert-Butyl Ester, Methyl Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)7-4/h1-4H3,(H,7,8) |
| SMILES | CNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |