Learn More
Dimetilsulfóxido de terc-butilo, téc. 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337536 5 g 5 g
11327536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14094-11-2
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Número MDL MFCD00041528
Clave InChI YPRPSRLQZMDWFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl sulfoxide, tert-butyl methyl sulfoxide,-, 2-methyl-2-methylsulfinyl propane, unii-l3hjh0t7af, unii-08osz570vu, 2-methanesulfinyl-2-methylpropane, tert-butyl methylsulfoxide, l3hjh0t7af, tert-butyl methyl sulphoxide, r-methyl tert-butyl sulfoxide
PubChem CID 139684
Nombre IUPAC 2-metil-2-metilsulfinilpropano
SMILES CC(C)(C)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl sulfoxide
Punto de ebullición 64°C to 66°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 5 g
Beilstein 1815804
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.21
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico