Learn More
Sulfuro metílico de terc-butilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440507 25 g 25 g
11430507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22390.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6163-64-0 | C5H12S | 104.21 g/mol
tert-Butyl methyl sulfide is used for LPG refining process and It have high content of sulfur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro metílico de terc-butilo se utiliza para el proceso de refinado de GLP y tiene un alto contenido de azufre.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6163-64-0
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Número MDL MFCD00008840
Clave InChI CJFVCTVYZFTORU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl sulfide, propane, 2-methyl-2-methylthio, sulfide, tert-butyl methyl, methyl tert-butyl sulfide, 3,3-dimethyl-2-thiabutane, 2-methyl-2-methylsulfanyl propane, t-butyl methyl sulfide, methyl t-butyl sulfide, tert-butyl methyl sulfane, acmc-1b7tx
PubChem CID 138679
Nombre IUPAC 2-metil-2-metilsulfanilpropano
SMILES CSC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl sulfide
Densidad 0.826
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal (CH3)3CSCH3
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza ≥98%