Learn More
Terc-butilo metil malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783065 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783065 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10249253 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10567011 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783065 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339390250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42726-73-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00042856
Clave InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-metil propanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert.-Butyl methyl malonate
Punto de fusión -10°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 80°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COOCCH2COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.4140 to 1.417
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido