Learn More
Terc-butilo metil malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10567011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567011 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10249253 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10783065 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339390050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42726-73-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00042856
Clave InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-metil propanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert.-Butyl methyl malonate
Punto de fusión -10°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 80°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COOCCH2COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.4140 to 1.417
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido