Learn More
Malonato de metil-terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15455898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Unit Size:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15455898 10 mL 10 ml
15445898 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15455898 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59540.AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 42726-73-8 | Molecular Formula: C8H14O4 | Molecular Weight: 174.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42726-73-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00042856
Clave InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-metil propanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl malonate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 80°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.4155
Cantidad 10 mL
Beilstein 1772136
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 95%