Learn More
Malonato de metil-terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445898 2 mL 2 ml
15455898 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59540.9W
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42726-73-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00042856
Clave InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-metil propanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl malonate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 80°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.4155
Cantidad 2 mL
Beilstein 1772136
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 95%