Learn More
éter metílico de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30346809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30346809 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30346809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69337050ML
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 50 mL
Sinónimo Methyl-tert-Butyl Ether, Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888