Learn More
Éter metílico tert-butílico, Puriss. p.a., ≥99,5% (GC), Solstice
Código de producto. 15671740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671740 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15661740 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15671740 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 202562.5L
Promoción Solstice CHROMASOLV
Usar código promocional 27944
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-Butyl Methyl Ether
Punto de fusión -109 °C
Densidad 0,74g/mL a 25 °C, 0,736 a 0,744 g/mL a 20 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.151
Temperatura de inflamación −33 °C (−27,4 °F)
Punto de ignición 705 °F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.376
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Número UN UN2398
Beilstein 1730942
Punto de ebullición 55.3 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,15g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.