Learn More
Éter metílico terbutílico, grado HPLC, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388448 4 x 1 L 4 litros
11308458 1 L 1 litro
11398448 4 L 4 litros
11378448 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11388448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040477.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Disolvente para cromatografía
Used as a Chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -109°C
Densidad 0.742 g/mL
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -25°C (-13°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.369
Número UN UN2350
Beilstein 1730942
Índice Merck 14,6032
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Highly soluble in ethanol and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC