Learn More
Éter metílico de terc-butilo, grado HPLC, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
tert-Butyl methyl ether is used as a solvent for chromatography and in the manufacturing of chemicals, drugs, and drug intermediates. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography. It acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline (oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Methyl ether |
| Punto de fusión | -109°C |
| Densidad | 0.742 g/mL |
| Cantidad | 250 mL |
| Temperatura de inflamación | -25°C (-13°F) |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.369 |
| Número UN | 2350 |
| Beilstein | 1730942 |
| Índice Merck | 14,6032 |
| Show More |
Safety and Handling
- tert-Butyl methyl ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether