Learn More
Éter de terbutilo de metilo, Honeywell™
Código de producto. 16695803 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
7 L
Código de producto.
16695803 7 L
1 options
Código de producto. 16695803 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 33020S7LRC
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
% máx. CAS 1
Punto de fusión -109°C
Color Incolora
Densidad 0.74 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 55.3°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación -28°C
Fórmula molecular C5H12O
Cantidad 7 L
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 88.15