Learn More
tert-butil éter metílico, para el análisis de residuos de pesticidas, Solstice
Código de producto. 15644230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15644230 1 L 1 litro
15654230 2.5 L 2.50 litro
15664230 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15644230 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 344981L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    68.87€ / 1 litros
    Ahorro 6.13€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CHROMASOLV™, para el análisis de residuos de pesticidas
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Densidad 0,74g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.151
Temperatura de inflamación −33 °C (−27,4 °F)
Punto de ignición 705 °F
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Número UN UN2398
Beilstein 1730942
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-butyl methyl ether
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.